Drukuj
Blokady wyłączników jednobiegunowych
Dostawca: Brady
065387 065688
BRDY065387EA 83.7 PLN
BRDY065387 BRDY065688
Blokady wyłączników jednobiegunowych
Kłódki i blokady bezpieczeństwa
Designed for 120 V breakers that have holes in the switch tongue.
  • Quick and easy - just snap in place and apply lock
  • Dual cavities accommodate different size switch tongues
  • One padlock can be applied
Max. shackle diameter: 7 mm
Min. shackle clearance: 20 mm