Drukuj
Butelki z szeroką szyjką, okrągłe, HDPE, z korkiem uszczelniającym
Dostawca: LAMAPLAST
435 434 433
215-4161EA 2230 PLN
215-4161 215-4160 215-4159
Butelki z szeroką szyjką, okrągłe, HDPE, z korkiem uszczelniającym
Butelki i butle Butle plastikowe
HDPE, biały z samouszczelniającą się białą zakrętką z PP.
  • Do użytku spożywczego
  • Zakres temperatury: -40 do +80 ° C
  • Sterylizowalne przez promieniowanie
  • Nie można sterylizować w autoklawie
Butelki nadają się do kontaktu z żywnością. Spełniają odpowiednie wymagania następujących dyrektyw lub przepisów: 1935/2004 / CE ze zmianami, UE 10/2011 ze zmianami.