Drukuj
Kłódki o najwyższym poziomie bezpieczeństwa
Dostawca: Brady
805837 805838 805839
BRDY805837EA 1200 PLN
BRDY805837 BRDY805838 BRDY805839
Kłódki o najwyższym poziomie bezpieczeństwa
Kłódki i blokady bezpieczeństwa
The 7 pin disk cylinder in these padlocks gives ultimate prection against manupulation and key interchanges. The shackle and body are made of highest standard hardened alloy steel.
Shackle clearance: 27,5 mm
Shackle diameter: 11,0 mm
Shackle width: 49,5 mm
Dodatkowe informacje: Supplied with two keys.