Drukuj
Urządzenie blokujące kabel
Dostawca: Brady
800112 800114
BRDY800112EA 302 PLN
BRDY800112 BRDY800114
Urządzenie blokujące kabel
Kłódki i blokady bezpieczeństwa
These devices lock out gate valves, gas cylinders, electrical devices and more.
  • Lockout device is made from glass-filled PP, cable is made from plastic coated steel
  • Six padlocks can be applied
  • Can be combined with a tag (not included)
Min. shackle clearance: 15 mm
Max. shackle diameter: 8 mm
Max. cable diameter: 4,76 mm
Dodatkowe informacje: Supplied with cable. Replacment/additonal cables are available separately.