Drukuj
Uniwersalna blokada zaworu, podstawa + ramię
Dostawca: Brady
065401 065400
BRDY065401EA 854 PLN
BRDY065401 BRDY065400
Uniwersalna blokada zaworu, podstawa + ramię
Kłódki i blokady bezpieczeństwa
These universal lockout devices are a modular system which enables users to lock out valves of different types and sises.
  • Flexibility and security
  • Available in two different sizes
Max. shackle diameter: 9 mm
Min. shackle clearance: 20 mm