Drukuj
Lactobionic acid 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: (2R,3R,4R,5R)-2,3,5,6-Tetrahydroxy-4-(((2S,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)hexanoic acid, 4-O-β-D-Galactopyranosyl-D-gluconic acid
J66368.14 J66368.22 J66368.30
J66368.14EA 710 PLN
J66368.14 J66368.22 J66368.30
Lactobionic acid 97%
Lactobionic acid
Soluble in water
Formuła: C₁₂H₂₂O₁₂
Temp. topnienia: 113…118 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00078147
Numer CAS: 96-82-2
Numer WE (dawny EINECS): 202-538-3
Klasyfikacja Merck : 14,5342
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Colour White to Off-White
Form Powder
Assay (Titration) 97% min
Water Content (Karl Fischer Titration) 5,0% max