Drukuj
Piperonyl butoxide tech. 90%, Technical Grade
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
H60771.AC H60771.AE
H60771.ACEA 188 PLN
H60771.AC H60771.AE
Piperonyl butoxide tech. 90%, Technical Grade
Piperonyl butoxide
Piperonyl butoxide is used as a pharmaceutical intermediate.
  • Soluble in benzene, ethanol and methanol
Formuła: C₁₉H₃₀O₅
Temp. Wrzenia: 155 °C (0,3 mmHg)
Gęstość: 1,059
Temp. Zapłonu: 171 °C (340 °F)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005842
Numer CAS: 51-03-6
Numer WE (dawny EINECS): 200-076-7
Jednostka: 3082
ADR: 9,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Formula Weight 338,44
Purity 90%
Refractive Index 1,498
Assay (GC) >88,0%