Drukuj
Imidazolidinyl urea ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Imidurea, 1,1'-Methylenebis(3-(3-(hydroxymethyl)-2,5-dioxoimidazolidin-4-yl)urea), 1,1'-Methylenebis[3-[3-(hydroxymethyl)-2,5-dioxo-4-imidazolidinyl]urea], N,N'-Methylenebis[N'-(3-hydroxymethyl-2,5-dioxo-4-imidazolidinyl)urea]
H60729.14 H60729.22
H60729.14EA 306 PLN
H60729.14 H60729.22
Imidazolidinyl urea ≥98%
Imidazolidinyl urea
Formuła: C₁₁H₁₆N₈O₈
Temp. topnienia: 141…143 °C
Numer MDL: MFCD00221482
Numer CAS: 39236-46-9
Numer WE (dawny EINECS): 254-372-6
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance (Color) White to Pale Yellow
Form Solid
Assay (Titration) 98%
Elemental Analysis 28%≥N≥26%
Loss on Drying ≤5.0%