Drukuj
Osłony bezpieczeństwa zatrzymania awaryjnego
Dostawca: Brady
104600 104601
BRDY104600EA 598 PLN
BRDY104600 BRDY104601
Osłony bezpieczeństwa zatrzymania awaryjnego
Kłódki i blokady bezpieczeństwa
These steel devices guard against unauthorised operation or accidental activation.
  • Can be permanently installed over push/pull or twist-release emergency stops
  • Durable metal bar locks button in the depressed (OFF) position when lock shackle is inserted
  • For use with standard IEC 22,50 mm or NEMA 30,5 mm buttons