Drukuj
Etykiety, źródło energii, elektryczne, Brady
Dostawca: Brady
138452 138453 138454 138455 138456 138457 138458 138459 138460 138461 138462 138463 138464 138465 138466 138467 138468 138469 138470 138471 138809 138810 138811 138812 138813 138814 138815 138816 138817 138818 138819 138820 138821 138822 138823 138824 138825 138826 138827 138828
BRDY138452EA 93.2 PLN
BRDY138452 BRDY138453 BRDY138454 BRDY138455 BRDY138456 BRDY138457 BRDY138458 BRDY138459 BRDY138460 BRDY138461 BRDY138462 BRDY138463 BRDY138464 BRDY138465 BRDY138466 BRDY138467 BRDY138468 BRDY138469 BRDY138470 BRDY138471 BRDY138809 BRDY138810 BRDY138811 BRDY138812 BRDY138813 BRDY138814 BRDY138815 BRDY138816 BRDY138817 BRDY138818 BRDY138819 BRDY138820 BRDY138821 BRDY138822 BRDY138823 BRDY138824 BRDY138825 BRDY138826 BRDY138827 BRDY138828
Etykiety, źródło energii, elektryczne, Brady
Etykiety
These electrical energy source labels are made from laminated polyester.
  • Permanent acrylic adhesive
  • Two different sizes available
  • Helps the lockout process quicker and easier for higher safety
Used to mark your facility's points of control of control for energy sources.
Certyfikaty: ATEX
Sposób pakowania: 100 labels per pack or 5 labels per pack.