Drukuj
Tetrahydrofuran ≥99.9% (by GC) for UV and IR spectrophotometry, dla HPLC (wysokosprawnej chromatografii cieczowej)
Dostawca: PanReac AppliChem
Niebezpieczeństwo
361736.1611 361736.1612
APPC361736.1611EA 779 PLN
APPC361736.1611 APPC361736.1612
Tetrahydrofuran ≥99.9% (by GC) for UV and IR spectrophotometry, dla HPLC (wysokosprawnej chromatografii cieczowej)
Tetrahydrofuran
Tetrahydrofuran for UV, IR, HPLC, GPC.
Synonyms: Diethylene Oxide, Tetramethylene Oxide, THF
Formuła: C₄H₈O
Temp. Wrzenia: 66 °C
Gęstość: 0,889 g/cm³
Temp. Zapłonu: −18 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005356
Numer CAS: 109-99-9
Jednostka: 2056
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b2d7611caf0127fbef941994edd1d7e69487d54a&vid=2a64e21bd2e13636c3038adf839b3e9ff18509c5&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Form Liquid
Colour Clear, colourless
Solubility Miscible with water
Viscosity at 25 °C 0,47 mPa.s
Dielectric constant at 20 °C 7,4
APHA colour Max. 10
Acidity Max. 0,0002 meq/g
Alkalinity  Max. 0,0002 meq/g
Non-volatile matter   Max. 0,0002%
Peroxides (as H₂O₂) Max. 0,01%
Water (H₂O) Max. 0,02%
Suitability for IR spectrometry passes test
Transmittance at 215 nm ≥10%
Transmittance at 240 nm ≥30%
Transmittance at 245 nm ≥50%
Transmittance at 260 nm ≥70%
Transmittance at 265 nm ≥80%
Transmittance at 275 nm ≥90%
Transmittance at 310-450 nm ≥99%
Rohrschneider Polarity 4,0
Eluotropic value e° (Al₂O₃) 0,57