Drukuj
Rękawice nitrylowe, Dexpure® 801-95
Dostawca: HONEYWELL SAFETY
4580195/10 4580195/7 4580195/8 4580195/9
DALL4580195/10EA 215 PLN
DALL4580195/10 DALL4580195/7 DALL4580195/8 DALL4580195/9
Rękawice nitrylowe, Dexpure® 801-95
Rękawice
Rękawice te są szczególnie odporne na tłuszcz zwierzęcy i detergenty. Zapewniają również dobrą odporność mechaniczną, dzięki czemu stanowią ekonomiczną alternatywę dla tradycyjnego modelu wielokrotnego użytku. Idealnie nadają się do przygotowywania potraw produktów tłustych (gotowanych potraw, ciastek itp.) I aplikacji czyszczących w kontakcie z olejami, zwierzętami i tłuszczem roślinnym.
  • Alternatywa dla rękawic lateksowych, ponieważ oferują one lepszą odporność mechaniczną niż lateks, zmniejszają ryzyko reakcji alergicznych
  • Doskonała wydajność w kontakcie z tłustymi produktami
  • Wzorzyste wykończenie zapewnia lepszą przyczepność
  • Certyfikowany do kontaktu z żywnością zgodnie z dyrektywą europejską nr 1934/2004
  • Łatwo wykrywalne dzięki niebieskiemu kolorowi
Certyfikaty: EN ISO 374-1:2016 Type B (JKT), EN ISO 374-5:2016 (MICRO-ORGANISMS); Kat. II; AQL 1,5
Dopuszczone do kontaktu z żywnością