Drukuj
Etanol Eurodenatured ≥99%, GPR RECTAPUR® (1:1:1)
Dostawca: VWR Chemicals
85830.290EA 171 PLN
85830.290 85830.360 85830.460
Etanol Eurodenatured ≥99%, GPR RECTAPUR® (1:1:1)
Etanol Eurodenatured
Formuła: H₃CCH₂OH
Numer CAS: 64-17-5
Jednostka: 1170
ADR: 3,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (V/V) min. 97%
Assay (GC) min. 99%
Denatonium benzoate (ppm) 12.3 - 14.7 ppm
Methyl ethyl ketone (V/V) 0.97 - 1.13 %
2-Propanol (V/V) 0.97 - 1.13%