Drukuj
Etanol Eurodenatured ≥96%, GPR RECTAPUR® (1:1:1)
Dostawca: VWR Chemicals
85829.320EA 263 PLN
85829.320 85829.360 85829.460
Etanol Eurodenatured ≥96%, GPR RECTAPUR® (1:1:1)
Etanol Eurodenatured
Formuła: H₃CCH₂OH
Numer CAS: 64-17-5
Jednostka: 1170
ADR: 3,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (V/V) min. 93%
Denatonium benzoate (ppm) 11.8 - 13.8 ppm
Methyl ethyl ketone (V/V) 0.93 - 1.09 %
2-Propanol (V/V) 0.93 - 1.09%