Drukuj
Etanol Eurodenatured 96, TechniSolv® (1:1:1)
Dostawca: VWR Chemicals
85824.360EA 325 PLN
85824.360 85824.440
Etanol Eurodenatured 96, TechniSolv® (1:1:1)
Etanol Eurodenatured
Formuła: H₃CCH₂OH
MW: 46.07 g/mol
Numer CAS: 64-17-5
Jednostka: 1170
ADR: 3 II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (V/V) min. 93.8%
Denatonium benzoate (ppm) 11.8 - 13.8 ppm
Methyl ethyl ketone (V/V) 0.93 - 1.09 %
2-Propanol (V/V) 0.93 - 1.09%