Drukuj
Kolby miarowe, klasa A, szkło Duran, plastikowy korek NS
Dostawca: KOEHLER TECHNISCHE PRODUKTEN
E-1572 E-1571 E-1570
228-5154EA 316 PLN
228-5154 228-5152 228-5150
Kolby miarowe, klasa A, szkło Duran, plastikowy korek NS
Kolby Kolby miarowe
Kolby miarowe wykonane są ze szkła borokrzemianowego z korkiem z tworzywa sztucznego NS (PE).
  • Z niebieskimi oznaczeniami
  • Ze standardowym szlifowanym złączem
  • Dobra odporność chemiczna i temperaturowa
Certyfikaty: Klasa A; DIN 12 664; ISO 1042