Drukuj
Palniki bezpieczeństwa z zaworem odcinającym
Dostawca: USBECK Laborgeräte
1340 1341
451-1369EA 732 PLN
451-1369 USBE1341
Palniki bezpieczeństwa z zaworem odcinającym
Urządzenia grzewcze Palniki gazowe
This safety burner provides protection against uncontrolled escape of gas in laboratories. If the flame is extinguished, the gas supply is interrupted and no unburnt gas can escape.
  • Safety pilot flame
  • 90° stopcock
  • With air regulation and thermocouple