Drukuj
Tygle porcelanowe
Dostawca: USBECK Laborgeräte
5665 5666 5667 5668
USBE5665EA 28.1 PLN
USBE5665 USBE5666 USBE5667 USBE5668
Tygle porcelanowe
Tygle
These crucibles are made from glazed porcelain.
  • Temperature resistant up to 1000 °C
Certyfikaty: DIN 12904