Quantus® Comfort, Cleanroom Boot Covers
Dostawca: VWR Collection
QNTS083-6CMWH00SIDEA
0
PLN
QNTS083-6CMWH00SID
QNTS083-6CMWH00MID
QNTS083-6CMWH00LID
QNTS083-6CMWH0XLID
QNTS083-6CMWHM/LID
Quantus® Comfort, Cleanroom Boot Covers
Odzież robocza
SPECYFIKACJE
Environmentally Preferable | |
Aplikacje na strój | Cleanroom |
Risk area | |
Płeć | Dla kobiet i mezczyzn |
Rodzaj zapięcia | Z zamknięciem typu zip |
Tkanina | Polyester |
Weight | 100,7 g/m² |