Drukuj
Tace do łaźni wodnych Grant SUB
Dostawca: GRANT INSTRUMENTS
SBT36 SBT6
462-8352EA 0 PLN
462-8352 462-8131
Tace do łaźni wodnych Grant SUB
Tace/Naczynia/Parownice Tace instrumentalne
Stainless steel perforated base trays enable baths to be used as an unstirred bath.