Drukuj
Analizator wilgotności na podczerwień, MA160
Dostawca: Sartorius
611-2887EA 30080 PLN
611-2887
Analizator wilgotności na podczerwień, MA160
Analizatory Analizatory wilgotności
Łatwe w użyciu, wydajne, kompaktowe analizatory wilgotności zapewniające szybkie i powtarzalne wyniki z ulepszonym interfejsem użytkownika.
  • Wygodne śledzenie procesu ze wskaźnikiem stanu
  • Szybkie nagrzewanie dzięki wydajnym elementom grzewczym skraca całkowity czas procesu
  • Konstrukcja BetterClean umożliwia użytkownikowi wyjęcie płyty komory próbki i modułu
  • grzewczego oraz czyszczenie w zmywarce
  • Łatwa obsługa dzięki ekranowi dotykowemu i intuicyjnemu interfejsowi użytkownika
  • Mini USB i automatyczne rozpoznawanie drukarki do komunikacji danych
Zaprojektowany do rutynowych prac i opracowywania metod dla laboratorium kontroli jakości,
które potrzebuje szybkich, wysoce powtarzalnych wyników pomiaru wilgotności, zarządzania
kilkoma metodami dla różnych produktów i przenoszenia metod między przyrządami.
Zapewnia łatwe opracowanie i zarządzanie metodami, a także prostą obsługę próbek i testowanie wydajności urządzenia. Funkcja Method Assistant umożliwia użytkownikowi łatwe opracowanie nowych metod. Wystarczą trzy proste kroki, aby opracować nową metodę w mniej
niż 45 minut.