Drukuj
VWR®, komory komórkowe
Dostawca: Avantor
VWR®
734-2980EA 1310 PLN
VWRI734-2982KR VWRI734-2981KR VWRI734-2983KR VWRI734-2980KR 734-2980 734-2981 734-2982 734-2983
VWR®, komory komórkowe
Bioreaktory
Płytki do komórek VWR®, wykonane z polistyrenu ogólnego przeznaczenia medycznego (GPPS) i z odpowietrzoną osłoną, są idealne do hodowli komórek na dużą skale.
  • Dostępne w wersjach 1, 2, 5 i 10 sztuk
  • Przygotowanie powierzchni dla optymalnej przyczepności i wzrostu komórek
  • Membrana hydrofobowa (wielkość porów 0,22 μm) zapobiega potencjalnym zanieczyszczeniom podczas wymiany gazowej
  • Nie wchłania cytokin i czynników wzrostowych oraz zbieranie komórek konwencjonalną metodą trawienia trypsyną jest możliwe
  • Sterylizowane przez promieniowanie
  • Wolne od DNazy i RNazy, niepirogeniczne