Końcówki te wykonane są z wysokiej jakości PP o czystości 100%. Wykonane w najwyższej jakości modułach, końcówki te mogą być stosowane, do praca wymagającej wyższego standardu.
- Szersze uszczelnienie zapewnia, że końcówki będą się łatwo i bezpiecznie uszczelniać, nie przeciekając
- Gwarantowany brak wykrywalnego DNA, DNazy/RNazy, endotoksyn i metali ciężkich
- Końcówki z podziałką: Podziałki umożliwiają wizualną kontrolę dokładności pipetowania
- Sterylne produkty są testowane pod kątem skażenia endotoksyną (pirogenem) i są certyfikowane zgodnie z normami USP
- Żywice są wstępnie testowane pod kątem zanieczyszczenia metalami
- Certyfikaty są rejestrowane według numeru partii dla wszystkich wyników testu
Tip styles:
Bevel Point: Pipette tips that feature bevelled points are designed to retain less fluid and are a good choice for a multitude of procedures.
UltraFine: Pipette tips with Ultrafine™ point feature a thin flexible section at the end that is non bevelled and very flexible. This helps you dispense the last tiny amount of sample from the tip.
FlexTop: These ultimate tips feature a uniquely thin and flexible top that conforms to the pipette barrel unlike any other tips. This design allows them to mount and eject from most pipettes with forces that help eliminate the potential for repetitive strain injuries.
Wide orifice: Extra wide opening allows you to pipette macrophages or sticky DNA materials. Bevelled end helps eliminate carry over from viscous solutions.
Low retention: These tips are made with a special resin that reduces the potential for sample retention inside the tip. They will help users reduce sample loss when performing protein research. They are lot certified to be free of protease as well as nuclease.
Pak Rak™ Express refills: These refills can be used to instantly load empty racks. A simple downward push dispenses 96 tips into an 8×12 rack. Components are fully autoclavable. The starter kits include the loader, 10 empty refillable racks, and one Pak Rak refill. Pak Rak refills contain one 8×12 rack and pipette tips to fill additional racks, decreasing the packaging waste of standard tip boxes. Use of refills with system loader eliminates the risk of contamination from hands or gloves.