Drukuj
VWR®, Cryoboxes, PP, płasko pakowane
Dostawca: VWR Collection
479-4006EA 398 PLN
479-4006 479-4001 479-4002 479-4003 479-4004 479-4005
VWR®, Cryoboxes, PP, płasko pakowane
Pudełka Kriopudełka
Wykonane z falistego lub cienkiego filmu PP.
  • Łatwe do poskładania pudełka wysyłane płaskie
  • Bardziej wytrzymałe od pudełek kartonowych ponieważ nie są podatne na zwilżanie
  • Znacząco redukują powstawanie pleśni
  • Separatory dołączone z pudełkami
  • Przechowywanie do temperatury -80 °C
Zaprojektowane z myślą o wytrzymałości, wykonane ze specjalnie formowanego fałdowanego lub cienkiego polipropylenu Ze zwiększoną trwałością, polipropylen przewyższa alternatywne pudełka kartonowe, które są podatne na zmiękczanie i wytwarzanie pyłu i mogą zamarzać i odwilżać wiele razy bez problemu Flatpack Freezer Boxes dostarczane są 'płasko pakowane', co eliminuje kłopot z klinowaniem i redukuje ilość potrzebnego miejsca na przechowywanie probówek.