Drukuj
VWR®, Końcówki do pipet, niska retencja
Dostawca: VWR Collection
613-0373EA 223 PLN
613-0373 613-0382
VWR®, Końcówki do pipet, niska retencja
Końcówki do pipet
Końcówki te są wykonane ze specjalnej żywicy, która zmniejsza możliwość zatrzymania próbki wewnątrz końcówki. Pomogą użytkownikom zmniejszyć utratę próbki podczas wykonywania badań białek. Są one certyfikowane aby były wolne od proteazy i nukleazy.
  • Zrównoważony design oparty na żywicach dziewiczych
  • Szersze uszczelnienie zapewnia, że końcówki będą się łatwo i konsekwentnie uszczelniać bez wycieków
  • Gwarantowane wolne od wykrywalnej DNazy/RNazy, endotoksyn i metali ciężkich
  • Tylko końcówki z gradacją: Podziałka umożliwia wizualną kontrolę dokładności