Drukuj
Końcówki do strzykawek, Ecostep™, do Stepper™ 411
Dostawca: Socorex Isba
316.010 316.050 316.500 316.010.9 316.050.9 316.500.9 316.900 316.900.9
613-4822EA 547 PLN
613-4822 613-4824 613-4826 SOCO316.010.9 SOCO316.050.9 SOCO316.500.9 SOCO316.900 SOCO316.900.9
Końcówki do strzykawek, Ecostep™, do Stepper™ 411
Końcówki do pipet
Te końcówki strzykawek są przeznaczone do użytku z powtarzalną pipetą Stepper™ 411. Trzy rozmiary obejmują pełny zakres objętości od 10 do 5000 µl.
  • Kodowanie kolorami na strzykawce i przycisku wyboru eliminuje wszelkie błędy ustawień
  • Podziałka pomaga monitorować zawartość strzykawki
  • Szybkie wkładanie i wyjmowanie z Stepper ™
  • Wykonane z PE / PP dla doskonałej odporności chemicznej
  • Wersje bioproof ™ Steril mają wysoki stopień czystości biologicznej: Każda partia jest wolna od ludzkiego DNA, DNazy, RNazy i pirogenu (endotoksyny)