Drukuj
VWR® Primera Signature, szkiełka do drukarek
Dostawca: VWR Collection
631-1183EA 950 PLN
631-1183 631-1184 631-1185
VWR® Primera Signature, szkiełka do drukarek
Szkiełka mikroskopowe i nakrywkowe Szkiełka mikroskopowe
Slajdy mikroskopowe są zaprojektowane z kolorowymi matowymi końcami dla barwienia H&E na zamrożonych skrawkach w badaniu histopatologicznym.
  • Okres trwałości 60 miesięcy
  • Wstępnie oczyszczone, bez ryzyka związanego z oznakowaniem, drukiem lub zanieczyszczeniem
  • Znakowanie za pomocą konwencjonalnego systemu etykiet, ołówka, markerów i drukarek atramentowych
Specially produced for all Primera printers.
Uwaga: Delikatne przedmioty należy przechowywać w suchych i odpowiednich warunkach laboratoryjnych.