Drukuj
VWR®, Końcówki filtrujące do pipet Rainin® LTS®, niska retencja
Dostawca: VWR Collection
732-3339EA 764 PLN
732-3339 732-3343
VWR®, Końcówki filtrujące do pipet Rainin® LTS®, niska retencja
Końcówki do pipet
Końcówki z flitrem o niskiej retencji są wykonane ze specjalnej żywicy, która zmniejsza potencjał zatrzymywania próbki wewnątrz końcówki. Pomogą one użytkownikom zmniejszyć utratę próbki podczas wykonywania badań białek. Końcówki te pasują do pipet Rainin® LTS®.
  • Zrównoważony design oparty na żywicach dziewiczych
  • Mocuj i wyjmuj ze znacznie mniejszą siłą niż większość konwencjonalnych końcówek pipet
  • Bardzo drobne punkty i super przezroczysta żywica dla doskonałego oglądania próbki
  • Wolne od RNazy, DNazy, endotoksyn, ludzkiego DNA i metali śladowych
  • Lot poświadczył, że jest wolny od proteazy i nukleazy
  • Przetestowany pod kątem ATP
W przeciwieństwie do wstępnie sterylizowanych końcówek do pipet innych marek, te końcówki używają zwalidowanego sterylnego procesu (ISO) i mogą być używane do badań medycznych i diagnostyki.
Opcje opakowań:
Stojaki (96 końcówek na stojak): Kolorowe stojaki z gładkimi, zaokrąglonymi krawędziami mają ciężkie zawiasy hakowe, które są wyjątkowo trwałe i ergonomiczne, posiadają zatrzaski które nie zacinają rękawic Wystarczająco trwałe, aby być autoklawowane wiele razy. Oddzielna wkładka do stojaka zawiera ścięty brzeg i wyjątkowo stabilną powierzchnię do wielokanałowego pipetowania.
Wkłady Next Generation: Systemy napełniania Next Generation do uzupełniania końcówek pipet VWR i innych marek. Ich niska zawartość śladowa węgla sprawia, że ​​są idealnym rozwiązaniem do redukcji odpadów w laboratorium. Użytkownicy nie potrzebują rękawiczek, aby uzupełniać stojaki z końcówkami - Next Generation uzupełnia pojemniki bez konieczności dotykania nowych końcówek.