Drukuj
VWR®, Końcówki do pipet Rainin® LTS®, niska retencja
Dostawca: VWR Collection
613-5784EA 304 PLN
613-5784 613-5789
VWR®, Końcówki do pipet Rainin® LTS®, niska retencja
Końcówki do pipet
Końcówki te są wykonane ze specjalnej żywicy, która zmniejsza możliwość zatrzymania próbki wewnątrz końcówki. Pomogą użytkownikom zmniejszyć utratę próbki podczas wykonywania badań białek. Te końcówki pasują do pipet Rainin® LTS®.
  • Mocuj i wyjmuj ze znacznie mniejszą siłą niż większość konwencjonalnych końcówek pipet
  • Bardzo drobne punkty i super przezroczysta żywica dla doskonałego oglądania próbki
  • Wolne od RNazy, DNazy, endotoksyn i metali śladowych
  • Przetestowany pod kątem ATP
  • Autoklawowalne
W przeciwieństwie do wstępnie sterylizowanych końcówek pipet innych marek, te końcówki wykorzystują zwalidowany sterylny proces (ISO) i mogą być używane do badań medycznych i diagnostyki.
Packaging options:
Bulk: Końcówki są dostarczane w zamykanych workach PE (1000 końcówek). Te opcje pakowania nie są zalecane, jeśli zamierzasz przechowywać końcówki przez dłuższy czas i jeśli wypaczenie jest problemem.
Racks (96 tips per rack): Te kolorowe stojaki, z gładkimi zaokrąglonymi krawędziami, mają ciężkie zawiasy hakowe, które są niezwykle trwałe i ergonomiczny zatrzask zatrzaskowy, który nie złapie rękawic. Wystarczająco mocny, aby być wielokrotnie autoklawowanym. Oddzielna wkładka do stojaka zawiera ściętą górę i wyjątkowo stabilną powierzchnię do pipetowania wielokanałowego.
Next Generation refills: Systemy napełniania nowej generacji do napełniania stojaków na pipety VWR® i innych marek. Ich niski ślad węglowy czyni je idealnym rozwiązaniem dla celów redukcji odpadów w laboratorium. Użytkownicy nie potrzebują rękawic do napełniania stojaków na końcówki - stojaki nowej generacji bez konieczności dotykania nowych końcówek.