Drukuj
4-Methylumbelliferyl-β-D-glucopyranoside 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: 4-Methylumbelliferyl beta-D-Glucopyranoside, 4-Methylumbelliferyl β-D-Glucopyranoside, 4-MU-β-D-Glc, 4-Methyl-7-(((2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-2H-chromen-2-one, MUGlucosid
J66630.MD J66630.03 J66630.06
J66630.MDEA 473 PLN
J66630.MD J66630.03 J66630.06
4-Methylumbelliferyl-β-D-glucopyranoside 99%
4-Methylumbelliferyl-beta-D-glucopyranoside
Formuła: C₁₆H₁₈O₈
Temp. topnienia: 210…212 °C
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD00063694
Numer CAS: 18997-57-4
Numer WE (dawny EINECS): 242-736-7
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility Soluble in DMF (Dimethylformamide) or water
Purity 99%
Physical form Powder