Drukuj
żel krzemionkowy 2-5 mm Drying_agent heavy metal free, with moisture indicator_orange gel, Fluka™
Dostawca: Honeywell Chemicals
13767-1KG 13767-2.5KG 13767-500G 13767-6X1KG 13767-6X500G 13767-6X2.5KG
13767-1KGEA 575 PLN
13767-1KG 13767-2.5KG 13767-500G 13767-6X1KG 13767-6X500G 13767-6X2.5KG
żel krzemionkowy 2-5 mm Drying_agent heavy metal free, with moisture indicator_orange gel, Fluka™
żel krzemionkowy
Silica gel with moisture indicator free of heavy metals.
Formuła: SiO₂
MW: 60.08 g/mol
Temp. Wrzenia: 2.230 °C
Temp. topnienia: 1.600 °C
Gęstość: 2 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011232
Numer CAS: 112926-00-8
Numer WE (dawny EINECS): 231-545-4
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Soluble in chloroform Max. 0.025 %
Water absorbing capacity Min. 25 %
Loss on drying (150°C, 3h) Max. 2 %
Capacity ≥25 % absorption capacity (water)