Drukuj
Przystawka do kąpieli olejowej dla IKAMAG® i IKATHERM®
Dostawca: IKA
2829500 2829400
442-0582EA 1720 PLN
442-0582 442-0581
Przystawka do kąpieli olejowej dla IKAMAG® i IKATHERM®
Łaźnie Łaźnie olejowe
The oil bath attachment H29 and H30 can be used as oil baths together with an IKAMAG® magnetic stirrer with heating or with an IKATHERM® heating plate having a diameter of 135 mm.
  • Easy cleaning and hollow cylindrical
  • Made of aluminum cast
  • Safety grip protects from bath attachment burns
  • Positioning border prevents sliding on the heating plate