Drukuj
Blokady zaworów kulowych, Perma-mount
Dostawca: Brady
121540 121541
118-0523EA 186 PLN
118-0523 118-0524
Blokady zaworów kulowych, Perma-mount
Kłódki i blokady bezpieczeństwa
Te urządzenia modernizacyjne pozostają na stałe w miejscu, w którym są potrzebne. Zapewniają one, że krytyczne punkty izolacji energetycznej zaworów są zawsze gotowe do zablokowania.
  • Jednorazowa instalacja jest łatwa do wykonania w ciągu kilku minut
  • Trwale mocuje się do korpusu zaworu lub rury
  • Eliminuje konieczność wyboru i przenoszenia właściwych urządzeń gdy potrzeba coś zabezpieczyć
  • Zabezpiecza zawór w pozycji całkowicie zamkniętej 90 °
  • Dwa rozmiary pasują do pełnego zakresu zaworów kulowych o średnicy od 1 do 10 cm
  • Zaprojektowany, aby wytrzymać szeroki zakres warunków środowiskowych