Drukuj
Kłódki mosiężne
Dostawca: Brady
051354 051355 051356 051357 051358 051359
BRDY051354EA 880 PLN
BRDY051354 BRDY051355 BRDY051356 BRDY051357 BRDY051358 118-0517
Kłódki mosiężne
Kłódki i blokady bezpieczeństwa
Te trwałe kłódki mają solidne mosiężne korpusy i szekle, które są odporne na korozję i iskry.
  • 6-pin cylinder offers more unique key cuts for better tamper resistance
  • Locks are protected by coloured vinyl sheaths making it easy to colour-code lockout procedures
  • Engraving on bottom and key
  • Padlocks which are keyed differently are available
Prześwit klamry (mm): 20,5
Średnica klamry (mm): 6,5
Wysokość klamry (mm): 21,00
Szerokość klamry (mm): 33,5
Informacje do zamówienia: Etykiety na blokady sprzedawane oddzielnie Z każdą kłódką dostarczane są dwa kluczyki