Drukuj
Składana blokada zasuwy
Dostawca: Brady
148647 148648 148646
118-0530EA 570 PLN
118-0530 BRDY148648 BRDY148646
Składana blokada zasuwy
Kłódki i blokady bezpieczeństwa
This collapsible gate valve lockout is a durable, easy to store device for a wide range of gate valves. The covers easily rotate around valve handles to the fully engaged position, while also folding into smaller sizes for easy storage on maintenance carts and in lockout kits.
  • Unikalne centrum posiada zawory OS & Y lub "rising stem” oraz nadaje się do blokad o średnicy do 9,53 mm
  • Osobiste kłódki i blokady mogą być stosowane w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników
Max. średnica klamry: 9,53 mm
Min. Prześwit klamry: 12,70 mm
Dodatkowe informacje: Dostarczane z napisem ostrzegawczym (DANGER LOCKED OUT DO NOT REMOVE) w języku Angielskim, Hiszpańskim i Francuskim.