Drukuj
Uniwersalne blokady kabli, SafeLex
Dostawca: Brady
145549 145550 145551 145552 145553 145554
BRDY145549EA 373 PLN
BRDY145549 BRDY145550 BRDY145551 BRDY145552 118-0528 BRDY145554
Uniwersalne blokady kabli, SafeLex
Kłódki i blokady bezpieczeństwa
Zintegrowany zatrzask i kabel w tych blokadach kablowych zapewniają prosty sposób na zablokowanie wielu punktów izolacji elektrycznej lub zaworowej.
  • Lekka konstrukcja ułatwiająca przenoszenie i obsługe
  • Urządzenie jest wyposażone w stalowy pokryty winylem kabel blokujący
  • Umożliwia umieszczenie do sześciu blokad zabezpieczających