Drukuj
Blokada grupowa, do montażu na ścianie, SAFETY REDBOX®
Dostawca: Brady
145579 145580
118-0529EA 539 PLN
118-0529 BRDY145580
Blokada grupowa, do montażu na ścianie, SAFETY REDBOX®
Kłódki i blokady bezpieczeństwa
Skrzynka do montowania na ścianę posiada przycisk pozwalający na szybkie wysunięcie i zaniesienie skrzynki w odpowiednie miejsce.
  • Skrzynka może pomieścić do 12 kłódek
  • Wykonana jest ze stali o dużej wytrzymałości, lakierowanej proszkowo w celu odporności na korozję i trwałości w wszystkich warunkach środowiskowych
  • Użyj jednego zamka na każdym punkcie regulacji energii i umieść klucze w skrzynce; każdy pracownik następnie umieszcza własną blokadę na pudełku
  • Każdy pracownik zachowuje wyłączną kontrolę, zgodnie z wymogami OSHA, umieszczając własną blokadę na skrzynce z kluczykami do zamków
  • Tak długo, jak blokada jednego pracownika pozostaje na skrzynce, klucze nie są dostępne