Drukuj
Woda, technical
Dostawca: PanReac AppliChem
Synonim: Hydrogen oxide
211074.0715 211074.0716 211074.1214
APPC211074.0715EA 261 PLN
APPC211074.0715 APPC211074.0716 APPC211074.1214
Woda, technical
Woda
Manufactured by reverse osmosis has purity level comparable to two times distilled water.
Formuła: H₂O
MW: 18.02 g/mol
Temp. Wrzenia: 100 °C
Temp. topnienia: 0 °C
Gęstość: 1.00 kg/l (20 ˚C)
Numer MDL: MFCD00011332
Numer CAS: 7732-18-5
Klasyfikacja Merck : 13,10098
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Form Liquid
Sterility Not tested
Conductivity Max. 5,0 μS/cm