Roztwór do dekontaminacji, DNA AWAY®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
7010
7012-11
732-2353EA
87.8
PLN
732-2353
732-4436
Roztwór do dekontaminacji, DNA AWAY®
Środki czystości
Środki odkażające
Ready-to-use solution for eliminating DNA contamination. For cleaning work surfaces, instruments, pipettes, thermal cyclers and more.
- Suitable for PCR applications, preventing false-positive PCR results
- Easy cleaning of various types of surfaces