Drukuj
Wskaźniki sterylizacji
Dostawca: Brand
BRND61750EA 74.7 PLN
BRND61750
Wskaźniki sterylizacji
Wskaźniki sterylizacji
This self-adhesive crepe indicator tape turns from white to brown upon autoclaving.