Drukuj
Butelki na proszek, PP, okrągłe, z zakrętką, SteriWare®
Dostawca: Sampling Systems
8890P-250S 8890P-250 8890P-500 8890P-500S
SAMP8890P-250SEA 1570 PLN
SAMP8890P-250S SAMP8890P-250 SAMP8890P-500 SAMP8890P-500S
Butelki na proszek, PP, okrągłe, z zakrętką, SteriWare®
Butelki i butle Butle plastikowe
Wykonane z PP.
  • Formowane i pakowane w czystym pomieszczeniu
  • Materiały zgodne z FDA i UE
  • Bez BSE / TSE
  • Pełna identyfikowalność partii
  • Dostępne jako sterylne (promieniowanie gamma)
Te jednorazowe butelki proszkowe to nowe butelki z zakrętką klasy premium, które są formowane w pomieszczeniach czystych klasy 100 000. Zostały zaprojektowane, aby spełnić wymagania przemysłu farmaceutycznego.
Sposób pakowania: Pakowane pojedynczo.