Drukuj
VWR®, szklane butelki wagowe
Dostawca: VWR Collection
611-3817EA 65.1 PLN
611-3817 611-3818 611-3819 611-3820 611-3821 611-3822
VWR®, szklane butelki wagowe
Butelki i butle Naczynka wagowe
Szkło borokrzemowe 3.3, niska forma.
  • Wymienna pokrywka ze szlifem
  • Obszar pisania w kolorze białym
  • Odporny na chemikalia i szok termiczny