Drukuj
Rękawice odporne na przecięcie, ChainExtra, z długim mankietem
Dostawca: HONEYWELL SAFETY
2542314R0302 2542315R0302
DALL2542314R0302EA 2030 PLN
DALL2542314R0302 DALL2542315R0302
Rękawice odporne na przecięcie, ChainExtra, z długim mankietem
Rękawice
Te w pełni odwracalne rękawice kolczugowe są wyposażone w wytrzymałe regulowane paski i zapinane na zatrzaski. Łączą w sobie bezpieczeństwo, jakość i wygodę, chroniąc przed przecięciami, powszechne zagrożenie w przemyśle mięsnym i przetwórczym.
  • Zdejmowane i wymienne paski z tworzywa sztucznego ze środkiem antybakteryjnym
  • Uszkodzone paski można szybko i łatwo zmienić
  • Mocne zapięcie zapewniające bezpieczne dopasowanie za każdym razem; nie ma bocznej szczeliny, która może pozwolić nożowi wejść na poziomie nadgarstka
  • Wyposażone w identyfikator , który może być spersonalizowany przez użytkownika
  • Każda rękawica jest identyfikowana przez unikalny numer w celu zapewnienia identyfikowalności i przechowywania dokumentacji
  • Wyjątkowa jakość spoin z siatki łańcuchowej, zmniejszająca liczbę napraw i wydłużająca czas życia rękawic
  • Ochrona dłoni i części przedramienia
Typowe zastosowania to: Prace z metalem, linie do obróbki mięsa, odkostnianie mięsa, prace drobiarskie, przetwórstwo ryb.
Długość: 393 - 482 mm (w zależności od rozmiaru)
Waga: 309 - 412 g (w zależności od rozmiaru)
Grubość kolczugi: 0,05 mm
Zewnętrzna średnica pierścienia: 4 mm
Uwaga: Kolor podany w tabeli zamawiania określa kolor plastikowych pasków oznaczonych kolorem.