Drukuj
Rękawice odporne na przecięcie, Chainexpert Wrist
Dostawca: HONEYWELL SAFETY
2533001R0302 2533002R0302 2533004R0302 2533005R0302 2533006R0302
DALL2533001R0302EA 1060 PLN
DALL2533001R0302 DALL2533002R0302 DALL2533004R0302 DALL2533005R0302 DALL2533006R0302
Rękawice odporne na przecięcie, Chainexpert Wrist
Rękawice
Te rękawice z kolczugi z samodopasowującą się sprężyną nadgarstka są wykonane ze stali nierdzewnej Zastosowanie stali z pamięcią kształtu zapewnia doskonałą odporność na rozciąganie przez długi czas, zapewniając najwyższą ochronę.
  • Stalowy pasek sprężynowy dopasowuje się do każdego nadgarstka dzięki swojej naturalnej elastyczności
  • Odporne na bakterie, łatwe do czyszczenia dla pełnej higieny
  • Samoregulujący, formuje się na rękę bez potrzeby jakiegokolwiek innego rodzaju zamknięcia
  • Zapewnia 100-procentowy czas noszenia bez pasków i zapięć na zatrzaski
  • Brak bocznej szczeliny na rękawicy całkowicie chroniącej dłoń i ramię
  • Każdej rękawicy nadaje się niepowtarzalny numer seryjny umożliwiający identyfikowalność, indywidualny przydział rękawic i prowadzenie dokumentacji
  • 100% stal nierdzewna gwarantuje hipoalergiczną rękawicę bez ryzyka zanieczyszczenia przez pasek mocujący
Typowe zastosowania to: Prace z metalem, linie do obróbki mięsa, odkostnianie mięsa, prace drobiarskie, przetwórstwo ryb.
Długość: 208 - 270 mm (w zależności od rozmiaru)
Waga: 178 - 251 g (w zależności od rozmiaru)
Grubość kolczugi: 0,05 mm
Zewnętrzna średnica pierścienia: 4 mm