Drukuj
Rękawice ogólnego przeznaczenia, Abratex Light Grip
Dostawca: HONEYWELL SAFETY
RGT888/7 RGT888/10 RGT888/8 RGT888/9
DALLRGT888/7EA 0 PLN
DALLRGT888/7 DALLRGT888/10 DALLRGT888/8 DALLRGT888/9
Rękawice ogólnego przeznaczenia, Abratex Light Grip
Rękawice
Te dzianinowe rękawiczki wykonane są w 67% z poliamidu i 33% z bawełny i pokryte są nakrapianą powłoką na dłoni.
  • Technika dziania pomaga uzyskać rękawicę, która dopasowuje się ściśle do dłoni, z dobrą zręcznością
  • Wnętrze bawełny spowalnia pot i zwiększa komfort
  • Mieszanka dwóch włókien, poliamidu i bawełny zapewnia lepszą odporność na ścieranie i przecięcie
  • Jego biały kolor zwiększa higienę i właściwości czystości rękawicy
  • Dziany nadgarstek (5 cm) z kolorową krawędzią związaną z wielkością
Idealny do delikatnej obsługi i montażu.
Certyfikaty: EN 388:2016 (224XX); Kat. II