Drukuj
Rękawice ogólnego przeznaczenia, FineDex® 944-01 Clean
Dostawca: HONEYWELL SAFETY
2094401/6 2094401/10
DALL2094401/6EA 0 PLN
DALL2094401/6 DALL2094401/10
Rękawice ogólnego przeznaczenia, FineDex® 944-01 Clean
Rękawice
Te rękawice lateksowe z bawełnianym owczym wnętrzem zapewniają dobrą mechaniczną i chemiczną odporność na detergenty i produkty płynne.
  • Cieczoodporne
  • Naturalny lateks zapewnia doskonałą elastyczność, zręczność i komfort
  • Bawełniane wnętrze flokowane zapewnia użytkownikowi większy komfort
  • Diamentowe wykończenie umożliwia chwytanie suchych i wilgotnych przedmiotów
  • Mankiet pomaga chronić dużą część przedramienia
  • Proces produkcji pomaga uzyskać rękawicę z minimalnym białkiem lateksowym
Idealne do ogólnego utrzymania fabryk i obszarów zbiorowych, standardowych prac w przemyśle chemicznym i gastronomii zbiorowej.
Certyfikaty: EN 388:2016 (1010X), EN ISO 374-1:2016 Type C, EN ISO 374-5:2016 (MICRO-ORGANISMS); Kat. II