Drukuj
VWR®, Końcówki do pipet Rainin® LTS®
Dostawca: VWR Collection
613-0582EA 254 PLN
613-0582 613-5429
VWR®, Końcówki do pipet Rainin® LTS®
Końcówki do pipet
Te końcówki pipet VWR® są wykonane z przezroczystej, przetestowanej żywicy PP i pasują do pipet Rainin® LTS®.
  • Mocuj i wyjmuj ze znacznie mniejszą siłą niż większość konwencjonalnych końcówek pipet
  • Bardzo drobne punkty i super przezroczysta żywica dla doskonałego oglądania próbki
  • Nie zawiera RNazy, DNazy, endotoksyn i metali śladowych
  • Przetestowany pod kątem ATP
  • Dostępne w różnych opcjach pakowania
  • Autoklawowalne
W przeciwieństwie do wstępnie sterylizowanych końcówek pipet innych marek, te końcówki wykorzystują zwalidowany sterylny proces (ISO) i mogą być używane do badań medycznych i diagnostyki.
Packaging options:
Bulk: Końcówki są dostarczane w zamykanych workach PE (1000 końcówek). Te opcje pakowania nie są zalecane, jeśli zamierzasz przechowywać końcówki przez dłuższy czas i jeśli wypaczenie jest problemem.
Racks (96 tips per rack): Te kolorowe stojaki, z gładkimi zaokrąglonymi krawędziami, mają ciężkie zawiasy hakowe, które są niezwykle trwałe i ergonomiczny zatrzask zatrzaskowy, który nie złapie rękawic. Wystarczająco mocny, aby być wielokrotnie autoklawowanym. Oddzielna wkładka do stojaka zawiera ściętą górę i wyjątkowo stabilną powierzchnię do pipetowania wielokanałowego.
Next Generation refills: Systemy napełniania nowej generacji do napełniania stojaków na pipety VWR i innych marek. Ich niski ślad węglowy czyni je idealnym rozwiązaniem dla celów redukcji odpadów w laboratorium. Użytkownicy nie potrzebują rękawic do napełniania stojaków na końcówki - stojaki nowej generacji bez konieczności dotykania nowych końcówek.