Drukuj
VWR® Traceable®, termometry USB do rejestracji danych w ciekłym azocie
Dostawca: VWR Collection
620-2635EA 2990 PLN
620-2635 620-2636
VWR® Traceable®, termometry USB do rejestracji danych w ciekłym azocie
Termometry Termometry cyfrowe
USB Traceable® śledzi LN₂ Termometry do rejestrowania danych monitorują temperaturę w ciekłym azocie Dewary, zapewniając spełnienie krio wymagań na wrażliwe, niezastąpione próbki biologiczne. Urządzenia te mogą być używane w środowiskach 21 CFR 11.
  • Pojemność pamięci to ponad milion obserwacji temperatury
  • Surowe dane są zablokowane i nie można ich wyczyścić / zmienić; nie można usunąć danych z pamięci po ich zapisaniu
  • Cztery punkty kalibracji: –196, –80; 0 i 100 ° C
  • Monitoruj odczyty z dnia na dzień, w weekend lub przez dowolny okres czasu z ruchomym dziennikiem danych
  • Zdefiniowane przez użytkownika rejestrowanie danych od jednej obserwacji / minutę do jednej obserwacji / 24 godziny
  • Pojemność pamięci zachowuje rok zarejestrowanych danych przy użyciu interwałów 1-minutowych lub więcej przy większych odstępach czasu
  • Wskaźniki statusu: Niski poziom naładowania baterii, pełna pamięć, transfer danych przez USB i aktywny stan alarmowy
Alarmy Hi / Lo i datownik: Funkcja śledzenia alarmów zapisuje w pamięci każde zdarzenie alarmowe, kiedy wystąpił stan alarmowy, a także kiedy urządzenie powróciło do limitu Wskaźniki stanów alarmowych obejmują wizualne diody LED, alarmy dźwiękowe i migające segmenty LCD. Dane dla maksymalnie 10 różnych zdarzeń alarmowych można pobrać przy użyciu najbardziej aktualnego zdarzenia widocznego na wyświetlaczu.
Inteligentne sygnały alarmowe wyjścia pomiaru poza zadany zakres: Po wykryciu warunku 'poza zakresem' włącza się inteligentny alarm. Inteligentny alarm posiada wizualne i dźwiękowe wskaźniki, które trwają do momentu ich zauważenia nawet gdy parametr powróci do zakresu niealarmowego
Transfer danych USB: Monitoring temperatury ciekłego azotu umożliwia przesyłanie zarejestrowanych danych w formacie CSV z termometru do komputera PC / Mac za pomocą napędu flash USB (brak w zestawie). Do tego termometru nie jest wymagane specjalne oprogramowanie. Każde urządzenie ma unikalny identyfikator, który pozwala na używanie wielu jednostek w tej samej lokalizacji.
Certyfikaty: Wielopunktowa kalibracja na indywidualnie numerowanym certyfikacie Traceable®, który zapewnia dokładność z naszego laboratorium kalibracyjnego ISO / IEC 17025: 2005 (1750.01) akredytowanego przez A2LA. Wskazuje on na identyfikowalność pomiarów do jednostek SI za pośrednictwem NIST lub innych uznanych krajowych instytutów pomiarowych (NMI), które są sygnatariuszami CIPM.
Dodatkowe informacje: W komplecie sonda ze stali nierdzewnej, stojak, VELCRO®, paski magnetyczne, uchwyt ścienny, certyfikat Traceable® i baterie.