Drukuj
Rękawice odporne na przecięcie, JACKSON SAFETY* G60 PURPLE NITRILE*
Dostawca: KIMBERLY CLARK
97432 97433 97430 97431 97434
112-4860EA 1130 PLN
112-4860 112-4861 112-4858 112-4859 112-1236
Rękawice odporne na przecięcie, JACKSON SAFETY* G60 PURPLE NITRILE*
Rękawice
Te oburęczne rękawice wykonane z włókien o wysokiej masie cząsteczkowej z polietylenu (HMPE) zapewniają ochronę przed uszkodzeniami, jednocześnie zwiększając przyczepność i zręczność.
  • Fioletowe piankowe, powlekane nitrylem opuszki palców i elastyczna nakrapiane dłoń dla lepszej przyczepności
  • Włókno HMPE zwiększa oddychalność i ochronę
  • Dziane włókna zwiększają oddychalność i komfort
  • Oburęczna konstrukcja poprawia koszt użytkowania
  • Zmywalne
  • Bez lateksu
Typowe zastosowania to: Produkcja metalowa, obróbka szkła, obróbka ostrych elementów, montaż samochodów, ceramika.
Certyfikaty: EN 388 (434X); Kat. II