Drukuj
Rękawice antyprzecięciowe, Aracut® Grip
Dostawca: HONEYWELL SAFETY
2032085/10 2032085/7 2032085/8 2032085/9
DALL2032085/10EA 0 PLN
DALL2032085/10 DALL2032085/7 DALL2032085/8 DALL2032085/9
Rękawice antyprzecięciowe, Aracut® Grip
Rękawice
Te dzianinowe rękawice Kevlar® mają niebieskie kropki z PVC na dłoni. Zapewniają doskonałą odporność na przecięcia i ochronę przed zagrożeniami termicznymi w suchej atmosferze.
  • Technika dziania pomaga wykonać rękawice, które są ściśle dopasowane do dłoni, z dobrą zręcznością
  • Optymalny komfort i większa wytrzymałość
  • Kropki z PVC zapewniają większą odporność na ścieranie i lepszą przyczepność
Idealny do przenoszenia ostrych i możliwie gorących części w suchym otoczeniu. Typowe zastosowania to: Przemysł, motoryzacja i producent części, budownictwo i przemysł szklarski, przemysł hutniczy, metalowy, papierniczy.
Certyfikaty: EN 388:2016 (0X4XB); Kat. II